Documenti fondamentali
SAB4701061
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Lysozyme antibody produced in mouse
clone LZ598-10G9
Sinonimo/i:
LYZF1, LZM
Scegli un formato
100 μG
309,00 €
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
309,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
309,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LZ598-10G9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
P61626
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LYZ(4069)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody LZ598-10G9 recognizes lysozyme, an approximately 17 kDa antibacterial enzyme, which is being used as a marker for the lineage diagnosis of acute leukemias.
Immunogeno
human lysozyme
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)