SAB4700945
Monoclonal Anti-Cytokeratin 8 antibody produced in mouse
clone C-43
Sinonimo/i:
CK-8, CK8, CYK8, K8, KRT8
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C-43, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, pig, bovine, rabbit, sheep
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
BC000654
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT8(3856)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico