SAB4700935
Monoclonal Anti-CD13/Aminopeptidase N antibody produced in mouse
clone WM15
Sinonimo/i:
ANPEP, APN, Aminopeptidase N, PEPN, gp150
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
WM15, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 4 μg/mL
Numero d’accesso
P15144
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANPEP(290)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico