SAB4700934
Monoclonal Anti-CD222/IGF2 receptor/CIMPR antibody produced in mouse
clone MEM-238
Sinonimo/i:
CIMPR, IGF2R, M6P-R, MPR1, MPR300
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-238, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 4 μg/mL
Numero d’accesso
P11717
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF2R(3482)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico