SAB4700920
Monoclonal Anti-CD154 antibody produced in mouse
clone 24-31
Sinonimo/i:
CD40 ligand, CD40L, Ly62, TNFSF5, gp39
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
24-31, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 4 μg/mL
Numero d’accesso
P29965
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD40L(959)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico