SAB4700901
Monoclonal Anti-CD160 antibody produced in mouse
clone BY55
Sinonimo/i:
NK1, NK28
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BY55, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_007053
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD160(11126)
Descrizione generale
The previously assigned protein identifier B8PRF2 has been merged into O95971. Full details can be found on the UniProt database.
Immunogeno
Stato fisico