SAB4700846
Monoclonal Anti-CD8a antibody produced in rat
clone 53-6.7
Sinonimo/i:
BB154331, Ly-2, Ly-35, Ly-B, Lyt-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
53-6.7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 2 μg/mL
Numero d’accesso
NM_001081110.2
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd8a(12525)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico