SAB4700771
Monoclonal Anti-HIV protease antibody produced in mouse
clone 1696, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1696, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human immunodeficiency virus
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
FUNC: suitable
immunoblotting: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol