Documenti fondamentali
SAB4700763
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PAG / Cbp antibody produced in mouse
clone PAG-C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Cbp
Scegli un formato
100 μG
262,00 €
262,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
262,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
262,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PAG-C1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human, bovine
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAG1(55824)
Descrizione generale
The antibody PAG-C1 recognizes an epitope located in the C-terminal domain of Csk-binding protein (Cbp / PAG), a 46 kDa ubiquitously expressed transmembrane adaptor protein present in membrane rafts (glycosphingolipid-enriched microdomains), which however migrates on SDS PAGE gels anomalously as an 80 kDa molecule.
Immunogeno
C-terminal peptide (last 15 amino acids) of human Csk binding protein coupled to KLH.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)