Documenti fondamentali
SAB4700735
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD205 antibody produced in mouse
clone HD30, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DEC-205
Scegli un formato
100 μG
223,00 €
223,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
223,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
223,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HD30, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... LY75(4065)
Descrizione generale
The mouse monoclonal antibody HD30 recognizes CD205, an approx. 200 kDa C-type lectin transmembrane protein of the MMR (macrophage mannose receptor) family, expressed at high levels on dendritic cells and thymic epithelial cells, and at low levels on lymphocytes, NK cells and monocytes.
Immunogeno
Recombinant Fc-tagged human CD205
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)