SAB4700494
Monoclonal Anti-CD62L-FITC antibody produced in mouse
clone DREG56, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-L-selectin, Anti-SELL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DREG56, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SELL(6402)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)