Documenti fondamentali
SAB4700383
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11a antibody produced in mouse
clone MEM-83, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ITGAL, Anti-LFA-1 α chain
Scegli un formato
100 μG
255,00 €
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
255,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
255,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-83, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGAL(3683)
Descrizione generale
The antibody MEM-83 reacts with CD11a (alpha subunit of human LFA-1), a 170-180 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on B and T lymphocytes, monocytes, macrophages, neutrophils, basophils and eosinophils.
Immunogeno
Human peripheral blood lymphocytes
Applicazioni
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution for Flow Cytometry is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)