Documenti fondamentali
SAB4700201
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD53-PE antibody produced in mouse
clone MEM-53, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 TEST
406,00 €
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TEST
406,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-53, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD53(963)
Categorie correlate
Descrizione generale
The antibody MEM-53 reacts with CD53, a 32-40 kDa tetraspanin family glycoprotein exclusivelly expressed on leukocytes; it is not present on platelets, red blood cells and non-hematopoietic cells.
Immunogeno
Leukocytes of pacient suffering from a LGL-type leukemia.
Applicazioni
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)