SAB4700158
Monoclonal Anti-CD34-FITC antibody produced in mouse
clone QBEnd-10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Mucosialin
Scegli un formato
327,00 €
Scegli un formato
About This Item
327,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
QBEnd-10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
nonhuman primates, human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... CD34(947)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?