Documenti fondamentali
SAB4700151
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD30-PE antibody produced in mouse
clone MEM-268, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Ki-1, Anti-TNFRSF8
Scegli un formato
100 TEST
406,00 €
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 TEST
406,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse
Coniugato
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-268, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF8(943)
Descrizione generale
The antibody MEM-268 recognizes extracellular part of CD30 (Ki-1 antigen), a 105 kDa single chain glycoprotein expressed on Hodgkin′s and Reed-Sternberg cells; it is also found in Burkitt′s lymphomas, virus-infected T and B lymphocytes, and on normal B and T lymphocytes after activation (T lymphocytes that produce Th2-type cytokines and on CD4+/CD8+ T lymphocytes that co-express CD45RO and the IL4 receptor).
Immunogeno
Expression vector containing CD30 cDNA (booster suspension of THP-1 cell line)
Applicazioni
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 20 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (2 mL) is sufficient for 100 tests.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)