SAB4600207
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed, CF™ 680R antibody produced in donkey
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Scegli un formato
163,00 €
Scegli un formato
About This Item
163,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
donkey
Livello qualitativo
Coniugato
CF™ 680R conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
Fluorescenza
λex 680 nm; λem 701 nm
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)