Merck
Tutte le immagini(12)
Documenti fondamentali
SAB4504388
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-eIF2 α (pSer51) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-EIF-2, Anti-EIF-2A, Anti-EIF-2alpha, Anti-EIF2, Anti-EIF2A
Scegli un formato
100 μG
458,00 €
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1419
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
458,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
458,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1419
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer51)
Informazioni sul gene
human ... EIF2S1(1965)
Descrizione generale
EIF2S1 (eukaryotic translation initiation factor 2 subunit α) is a heterotrimeric protein and a regulatory subunit of eIF2 . eIF2 has three general subunits- α, βand γ . eIF2α is located on human chromosome 14q23 .
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human eIF2 alpha around the phosphorylation site of Ser51.
Immunogen Range: 21-70
Applicazioni
Anti-phospho-eIF2 α(pSer51) antibody has been used in western blotting and immunohistochemistry.
Azioni biochim/fisiol
EIF2S1 (eukaryotic translation initiation factor 2 subunit α) acts as a modulator in apoptosis signaling pathway . During endoplasmic reticulum stress, eIF2α plays a major role in signaling pathways in the development of tumor .
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
6-Shogaol induces apoptosis in human leukemia cells through a process involving caspase-mediated cleavage of eIF2?
Liu Q, et al.
Molecular Cancer, 12(1), 135-135 (2013)
The Role of the PERK/eIF2?/ATF4/CHOP Signaling Pathway in Tumor Progression During Endoplasmic Reticulum Stress
Rozpedek W, et al.
Current Molecular Medicine, 16(6), 533-544 (2016)
Tsz Hang Wong et al.
Neurobiology of aging, 73, 229-229 (2018-10-14)
Next-generation sequencing has contributed to our understanding of the genetics of Alzheimer's disease (AD) and has explained a substantial part of the missing heritability of familial AD. We sequenced 19 exomes from 8 Dutch families with a high AD burden
Isabella R Straub et al.
Human molecular genetics, 30(8), 687-705 (2021-03-23)
Mutations in CHCHD10, coding for a mitochondrial intermembrane space protein, are a rare cause of autosomal dominant amyotrophic lateral sclerosis. Mutation-specific toxic gain of function or haploinsufficiency models have been proposed to explain pathogenicity. To decipher the metabolic dysfunction associated
Translational regulator eIF2? in tumor
Zheng Q, et al.
Tumour Biology : the Journal of the International Society For Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(7), 6255-6264 (2014)