Documenti fondamentali
SAB4503690
Sigma-Aldrich
Anti-SEPARASE antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ESP1, EXTRA SPINDLE POLES-LIKE 1, SEPARIN, extra spindle poles like 1 (S. cerevisiae)
Scegli un formato
100 μG
459,00 €
459,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
459,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
459,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 233 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ESPL1(9700)
Descrizione generale
Anti-SEPARASE Antibody detects endogenous levels of total SEPARASE protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SEPARASE.
Immunogen Range: 767-816
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rui Song et al.
International journal of general medicine, 15, 8381-8398 (2022-12-06)
The extra spindle pole bodies-like 1 (ESPL1) gene is associated with malignant biological behaviors in several tumors. Nevertheless, the correlation between hepatocellular carcinoma (HCC) and ESPL1 has not been determined. The present study analyzed the molecular function and prognostic value