SAB4503677
Anti-RNF14 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Androgen receptor-associated protein 54, E3 ubiquitin-protein ligase RNF14, HFB30, RING finger protein 14, Triad2 protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 53 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RNF14(9604)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 361-410