SAB4503674
Anti-CD40 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
B-cell surface antigen CD40, Bp50, CD40 antigen, CD40L receptor, CDw40
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 30 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD40(958)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 228-277
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol