Documenti fondamentali
SAB4503575
Sigma-Aldrich
Anti-M3K13 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Leucine zipper-bearing kinase, MAP3K13, MLK, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 13, Mixed lineage kinase
Scegli un formato
100 μG
344,00 €
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
344,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 108 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAP3K13(9175)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-M3K13 Antibody detects endogenous levels of total M3K13 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human M3K13.
Immunogen Range: 151-200
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)