Documenti fondamentali
SAB4503334
Sigma-Aldrich
Anti-CASP9 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
APAF-3, Apoptotic protease Mch-6, Apoptotic protease activating factor 3, CASP-9, Caspase-9
Scegli un formato
100 μG
344,00 €
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
344,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 46 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP9(842)
Descrizione generale
Anti-CSPN9 Antibody detects endogenous levels of total CSPN9 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Caspase 9.
Immunogen Range: 110-159
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jiajun Chen et al.
Experimental and therapeutic medicine, 23(6), 435-435 (2022-05-25)
Unveiling the mechanism of miR-122-5p in the mediation of forkhead box O3 (FOXO3) in regards to cochlear hair cell damage provides an effective solution for the treatment of ear hearing disorders. An oxidative stress model using a mouse cochlear hair