SAB4503229
Anti-OR4C15 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
OR4C15, Olfactory receptor 4C15, Olfactory receptor OR11-127, Olfactory receptor OR11-134
Scegli un formato
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
344,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OR4C15(81309)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 261-310
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)