SAB4503177
Anti-ARHGEF5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Guanine nucleotide regulatory protein TIM, Oncogene TIM, Transforming immortalized mammary oncogene, p60 TIM
Scegli un formato
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
344,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 60 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARHGEF5(7984)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 191-240
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)