Documenti fondamentali
SAB4503055
Sigma-Aldrich
Anti-SUMO1, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
SMT3 homolog 3, SUMO-1, Sentrin, Small ubiquitin-related modifier 1, Ubiquitin-like protein SMT3C
Scegli un formato
100 μG
344,00 €
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
344,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 11 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUMO1(7341)
Categorie correlate
Descrizione generale
Anti-SUMO1 Antibody detects endogenous levels of total SUMO1 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Sumo1.
Immunogen Range: 1-50
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lisanne J Van't Sant et al.
Acta neuropathologica communications, 9(1), 94-94 (2021-05-23)
Fluorescent staining of newly transcribed RNA via metabolic labelling with 5-ethynyluridine (EU) and click chemistry enables visualisation of changes in transcription, such as in conditions of cellular stress. Here, we tested whether EU labelling can be used to examine transcription