SAB4503043
Anti-CCRL2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
C-C chemokine receptor-like 2, CCRL2, Chemokine receptor CCR11, Chemokine receptor X, Putative MCP-1 chemokine receptor
Scegli un formato
390,00 €
Scegli un formato
About This Item
390,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 39 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCRL2(9034)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 141-190
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)