SAB4502910
Anti-TACC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
KIAA1103, transforming acidic coiled-coil-containing protein 1
Scegli un formato
390,00 €
Scegli un formato
About This Item
390,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 87 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TACC1(6867)
Descrizione generale
The gene TACC1 (transforming acidic coiled-coil containing protein 1) is mapped to human chromosome 8p11. It is highly expressed during embryogenesis and is weakly expressed in differentiated tissues. TACC1 belongs to the TACC family of proteins and localizes in the nucleus.
Immunogeno
Immunogen Range: 11-60
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)