SAB4502804
Anti-GLUT3, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
GLUT-3, GLUT3, Glucose transporter type 3 brain, SLC2A3, Solute carrier family 2 facilitated glucose transporter member 3
Scegli un formato
390,00 €
Scegli un formato
About This Item
390,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 53 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC2A3(6515)
Descrizione generale
Solute carrier family 2 member 3 (SLC2A3), also known as glucose transporter -3 (GLUT-3), is encoded by the gene mapped to human chromosome 12p13.3. The encoded protein belongs to the SLC2 family of GLUTs.
Immunogeno
Immunogen Range: 447-496
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)