SAB4502751
Anti-RFWD2, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Constitutive photomorphogenesis protein 1 homolog, E3 ubiquitin-protein ligase RFWD2, RING finger and WD repeat domain protein 2, RING finger protein 200, hCOP1
Scegli un formato
459,00 €
Scegli un formato
About This Item
459,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 80 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RFWD2(64326)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 661-710
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)