Documenti fondamentali
SAB4502644
Sigma-Aldrich
Anti-AASDHPPT, N-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
α-aminoadipic semialdehyde dehydrogenase-phosphopantetheinyl transferase, 4′-phosphopantetheinyl transferase, AASD-PPT, L-aminoadipate-semialdehyde dehydrogenase-phosphopantetheinyl transferase, LYS5 ortholog
Scegli un formato
100 μG
390,00 €
390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
390,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADPPT(60496)
Descrizione generale
Anti-AASDHPPT Antibody detects endogenous levels of total AASDHPPT protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human AASDHPPT.
Immunogen Range: 11-60
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)