Documenti fondamentali
SAB4502281
Sigma-Aldrich
Anti-CLN6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Ceroid-lipofuscinosis neuronal protein 6, Protein CLN6
Scegli un formato
100 μG
390,00 €
390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
390,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
390,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 35 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLN6(54982)
Descrizione generale
Anti-CLN6 Antibody detects endogenous levels of total CLN6 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CLN6.
Immunogen Range: 221-270
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pietro Scaturro et al.
Nature, 561(7722), 253-257 (2018-09-05)
Zika virus (ZIKV) has recently emerged as a global health concern owing to its widespread diffusion and its association with severe neurological symptoms and microcephaly in newborns1. However, the molecular mechanisms that are responsible for the pathogenicity of ZIKV remain