SAB4502193
Anti-PIGH antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
PIG-H, Phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase subunit H, Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class H protein
Scegli un formato
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
344,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 21 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIGH(5283)
Descrizione generale
Phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class H (PIGH) is an endoplasmic reticulum-associated protein. The cDNA consists of 1394 base pairs. The C-terminal and N-terminal domains of protein face the cytoplasm.
Immunogeno
Immunogen Range: 137-186
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)