SAB4502117
Anti-RXFP3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
G protein-coupled receptor SALPR, GPCR135, RLN3 receptor 1, Relaxin family peptide receptor 3, Somatostatin- and angiotensin-like peptide receptor
Scegli un formato
459,00 €
Scegli un formato
About This Item
459,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 51 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RXFP3(51289)
Descrizione generale
RXFP3 (relaxin family peptide receptor 3) is also termed as GPCR 135/ SALPR (somatostatin- and angiotensin- like peptide receptor). It is distributed in the central nervous system (CNS), mainly in areas associated with memory, sensory and emotional processing. RXFP3 belongs to the insulin superfamily. This gene is mapped to human chromosome 5p13.
Immunogeno
Immunogen Range: 161-210
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)