SAB4502102
Anti-YBOX2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Contrin, DNA-binding protein C, Germ cell-specific Y-box-binding protein, MSY2 homolog, Y-box-binding protein 2
Scegli un formato
390,00 €
Scegli un formato
About This Item
390,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 38 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... YBX2(51087)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 281-330
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)