SAB4502066
Anti-PAK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
α-PAK, PAK-1, Serine/threonine-protein kinase PAK 1, p21-activated kinase 1, p65-PAK
Scegli un formato
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
344,00 €
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 60 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAK1(5058)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 170-219
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)