SAB4501828
ANTI-TAU (MAPT) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
MAPT, MTBT1, Microtubule-associated protein tau, Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-TAU antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 78 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPT(4137)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 491-540
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)