SAB4501621
Anti-KV2.1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
DRK1, KCB1, KCNB1, Potassium channel Kv2.1, Potassium voltage-gated channel subfamily B member 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 95 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNB1(3745)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 533-582