SAB4501590
Anti-ITIH1 (Cleaved-Asp672) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ITI heavy chain H1, Inter-α-inhibitor heavy chain 1, Inter-α-trypsin inhibitor complex component III, Inter-α-trypsin inhibitor heavy chain H1, Serum-derived hyaluronan-associated protein
Scegli un formato
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
344,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 71 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
proteolytically cleaved (Asp672)
Informazioni sul gene
human ... ITIH1(3697)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 623-672
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)