Documenti fondamentali
SAB4501100
Sigma-Aldrich
Anti-KANK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Ankyrin repeat domain-containing protein 25, Matrix-remodeling-associated protein 3, SRC-1-interacting protein, SRC1-interacting protein
Scegli un formato
100 μG
344,00 €
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
344,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
344,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 91 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KANK2(25959)
Descrizione generale
Anti-KANK2 Antibody detects endogenous levels of total KANK2 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human KANK2.
Immunogen Range: 351-400
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qing Pei et al.
Biomolecules, 12(3) (2022-03-26)
Acute lung injury is the most common type of organ damage with high incidence and mortality in sepsis, which is a poorly understood syndrome of disordered inflammation. The aims of this study are to explore whether heat shock protein 70