SAB4501058
Anti-XRCC6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
70 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase II 70 kDa subunit, CTC box binding factor 75 kDa subunit, CTC75, CTCBF
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 69 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... XRCC6(2547)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 554-603
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)