SAB4500998
Anti-PIK3R5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
PI3-kinase p101 subunit, PI3-kinase regulatory subunit 5, Phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 5, PtdIns-3-kinase p101, p101-PI3K
Scegli un formato
344,00 €
Scegli un formato
About This Item
344,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 97 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIK3R5(23533)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 695-744
Caratteristiche e vantaggi
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)