SAB4500420
Anti-ACOT12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Acyl-CoA thioester hydrolase 12, Acyl-CoA thioesterase 12, Acyl-coenzyme A thioesterase 12, CACH-1, Cytoplasmic acetyl-CoA hydrolase 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 62 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACOT12(134526)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 281-330