SAB4500390
Anti-Collagen VII α1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CO7A1, Collagen α-1(VII) chain, LC collagen, Long-chain collagen
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 295 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL7A1(1294)
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1841-1890
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato