Documenti fondamentali
SAB4301455
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-FAK (pTyr576) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
FADK 1, FAK1, Focal adhesion kinase 1, PTK2, pp125FAK
Scegli un formato
100 μL
446,00 €
446,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
446,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
446,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
125 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001186578.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr576)
Informazioni sul gene
human ... PTK2(5747)
Specificità
The antibody detects endogenous level of FAK only when phosphorylated at tyrosine 576.
Immunogeno
Peptide sequence around phosphorylation site of Tyrosine576 (S-T-Y(p)-Y-K) derived from Human FAK.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)