SAB4300903
Anti-ADCY1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ATP pyrophosphate-lyase, CYA1, Ca/calmodulin activated adenylyl cyclase, EC 4.6.1.1, adenylate cyclase 1
Scegli un formato
350,00 €
Scegli un formato
About This Item
350,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
130 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
Numero d’accesso
NP_001268697.1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADCY1(107)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)