Documenti fondamentali
SAB4300838
Sigma-Aldrich
Anti-CDK11A/CDK11B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CDC2L2, CDC2L3, CDK11-p46, PITSLRE, p58GTA
Scegli un formato
100 μL
263,00 €
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
263,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
93 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
western blot: 1:500-1:2000 (Cell Lysate)
Numero d’accesso
NP_076916.2 NP_001278274.1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Specificità
The antibody detects endogenous levels of total CDK11A/CDK11B protein.
Immunogeno
Synthetic peptide corresponding to residues near the N terminal of human cyclin-dependent kinase 11A/B
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in pH7.3 PBS, 0.05% NaN3, 50% Glycerol.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)