Documenti fondamentali
SAB4300647
Sigma-Aldrich
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-FLJ45472
Scegli un formato
100 μG
576,00 €
576,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2383
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
576,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
576,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2383
Nome del prodotto
Anti-GFAP antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~50 kDa
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(E-S-K-Q-E)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GFAP(2670)
Descrizione generale
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) is an intermediate-filament protein found in the astrocytes of CNS (central nervous system).{56,59} It is located on chromosome 17q21.
The antibody detects endogenous level of total GFAP protein.
Immunogeno
Peptide sequence around aa. 423-427 (E-S-K-Q-E), according to the protein NP_002046.1
Azioni biochim/fisiol
Glial fibrillary acidic protein (GFAP) regulates intermediate filament network dynamics, cell morphology and focal adhesions. It helps in maintaining myelination and stability of CNS (central nervous system) white matter architecture.
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Descrizione del bersaglio
GFAP, a class-III intermediate filament, is a cell-specific marker that, during the development of the central nervous system, distinguishes astrocytes from other glial cells.
Stato fisico
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Childhood constipation; an overview of genetic studies and associated syndromes
Peeters B, et al.
Best Practice & Research. Clinical Gastroenterology (2011)
Lin Wang et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 50(4), 1535-1559 (2018-10-31)
Neurotoxic A1 astrocytes are induced by inflammation after spinal cord injury (SCI), and the inflammation-related Nuclear Factor Kappa B (NFκB) pathway may be related to A1-astrocyte activation. Mesenchymal stem cell (MSC) transplantation is a promising therapy for SCI, where transplanted
GFAP isoforms control intermediate filament network dynamics, cell morphology, and focal adhesions
Moeton M, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences (2016)
GFAP is necessary for the integrity of CNS white matter architecture and long-term maintenance of myelination
Liedtke W, et al.
Neuron (1996)
Xuankang Wang et al.
Journal of neuroinflammation, 18(1), 256-256 (2021-11-07)
Neurotoxic microglia and astrocytes begin to activate and participate in pathological processes after spinal cord injury (SCI), subsequently causing severe secondary damage and affecting tissue repair. We have previously reported that photobiomodulation (PBM) can promote functional recovery by reducing neuroinflammation