SAB4300580
Anti-ERBB3 (Ab-1328) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ErbB-3 antibody produced in rabbit, Anti-HER3 antibody produced in rabbit, Anti-LCCS2 antibody produced in rabbit, Anti-MDA-BF-1 antibody produced in rabbit, Anti-v-erb-b2 erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 3 (avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~185 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(P-D-Y-W-H)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERBB3(2065)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1