SAB4300570
Anti-FAM129A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-C1orf24 antibody produced in rabbit, Anti-FLJ38228 antibody produced in rabbit, Anti-GIG39 antibody produced in rabbit, Anti-NIBAN antibody produced in rabbit, Anti-family with sequence similarity 129, member A antibody produced in rabbit
Scegli un formato
400,00 €
Scegli un formato
About This Item
400,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~150 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(K-E-G-E-G)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAM129A(116496)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)