SAB4300558
Anti-PTPN6 (Ab-536) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-HCP antibody produced in rabbit, Anti-HCPH antibody produced in rabbit, Anti-HPTP1C antibody produced in rabbit, Anti-PTP-1C antibody produced in rabbit, Anti-protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 6 antibody produced in rabbit
Scegli un formato
340,00 €
Scegli un formato
About This Item
340,00 €
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~68 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(S-E-Y-G-N)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPN6(5777)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)